Documents
70590
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
technical, ~70% (T)
Synonyme(s) :
1-Naphthol-4-sulfonic acid sodium salt, Sodium 4-hydroxy-1-naphthalenesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.21
Numéro Beilstein :
3640154
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Pureté
~70% (T)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O4S.Na/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
IAAKNVCARVEIFS-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
F Bessette
Journal of biochemical and biophysical methods, 1(4), 209-219 (1979-08-01)
The differential mobilities of compounds in an electric field are important analytical criteria and we can use them to bring electrophoretically pure components of a mixture medium on which they are separated. To this end, the compound undergoing reaction are