Principaux documents
S874418
8-HYDROXY-5-(1-NAPHTHYLAZO)-2-NAPHTHALENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13N2NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.391
Numéro MDL:
Autres remarques