Principaux documents
705012
Sigma-Aldrich
N-Methyliminodiacetic acid disodium salt
5 G
106.00 CHF
106.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
106.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7NNa2O4
Poids moléculaire :
191.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
106.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4.2Na/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10;;/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
ZUCSYDIQCDIPLJ-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable