Documents
704776
Sigma-Aldrich
1-(Thiophen-2-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H19BN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
56-58 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(Cc3cccs3)c2
InChI
1S/C14H19BN2O2S/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-16-17(9-11)10-12-6-5-7-20-12/h5-9H,10H2,1-4H3
Clé InChI
ANSBFDYOIUZSNT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable