Documents
383244
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) methoxide
About This Item
Formule linéaire :
Ta(OCH3)5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.12
Numéro Beilstein :
3675458
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
Ta, 52.4-55.7% gravimetric
Pertinence de la réaction
core: tantalum
reagent type: catalyst
Impuretés
≤2% Cl
Chaîne SMILES 
CO[Ta](OC)(OC)(OC)OC
InChI
1S/5CH3O.Ta/c5*1-2;/h5*1H3;/q5*-1;+5
Clé InChI
QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges