Principaux documents
704385
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl-13C6-hydrazine
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl-13C6-hydrazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
156 °C (dec.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
NN[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11/h1-4,8H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
KMVPXBDOWDXXEN-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable