Principaux documents
704318
Sigma-Aldrich
4,4′-Biphenyldiboronic acid bis(neopentyl) ester
97%
Synonyme(s) :
4,4′-Bis-(5,5-dimethyl-[1,3,2]dioxaborinane-2-yl)-biphenyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H28B2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
241-245 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)COB(OC1)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)B4OCC(C)(C)CO4
InChI
1S/C22H28B2O4/c1-21(2)13-25-23(26-14-21)19-9-5-17(6-10-19)18-7-11-20(12-8-18)24-27-15-22(3,4)16-28-24/h5-12H,13-16H2,1-4H3
Clé InChI
NJXUWONHNYJPMY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.