Principaux documents
702366
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Pf
92-98 °C
Chaîne SMILES 
C1CNc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H10N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4,9-10H,5-6H2
Clé InChI
HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves