Principaux documents
702285
Sigma-Aldrich
Indazole-5-carboxaldehyde
96%
Synonyme(s) :
5-Formyl-1H-indazole
1 G
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
132.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
solid
Pf
115-119 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
O=Cc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-8-7(3-6)4-9-10-8/h1-5H,(H,9,10)
Clé InChI
YJKMYHNMBGQQQZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable