Principaux documents
702064
Sigma-Aldrich
2-(3-Methoxyphenyl)piperazine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
30-39 °C
Chaîne SMILES 
COc1cccc(c1)C2CNCCN2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-10-4-2-3-9(7-10)11-8-12-5-6-13-11/h2-4,7,11-13H,5-6,8H2,1H3
Clé InChI
SAQIBFOALNPYFY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C