702021
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium
packaged for use in deposition systems
Synonyme(s) :
YTDTMSA
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Y, 14.7-16.5% EDTA titration
Pertinence de la réaction
core: yttrium
Pf
161-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)N([Y](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Y/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
ALBMVGKOSBREQT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges