Principaux documents
701483
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienylruthenium dicarbonyl) dimer
Synonyme(s) :
Bis(cyclopentadienylruthenium dicarbonyl), Di-μ-carbonyldicarbonylbis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)di-ruthenium, Tetracarbonyldicyclopentadienyldi-ruthenium
1 G
800.00 CHF
800.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
800.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H10O4Ru2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
800.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
184-185 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Ru].[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Ru/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
Clé InChI
OYBGZXRXNFYOGP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable