68572
Dibutyl phosphate
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
Phosphoric acid dibutyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
liquid
Densité
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOP(O)(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Glycosyl phosphates by using 1,2-orthoesters.
- 2-Aminophosphatesvia catalyst-free regioselective and enantiospecific SN2-type ring opening reaction with aziridines.
Caractéristiques et avantages
- Inherently biodegradable
- Stable in neutral, acidic, or alkaline solutions
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
352.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
178 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter