Principaux documents
700053
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6F2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
184-188 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(F)c(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O3/c1-13-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
LGHVYSAINQRZJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable