Principaux documents
699586
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-amine-15N
98 atom % 15N, 99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)315N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
99 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
gas
Point d'ébullition
3-4 °C (lit.)
Pf
-117 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[15N](C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4+1
Clé InChI
GETQZCLCWQTVFV-KOKDSCFFSA-N
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup