Principaux documents
697273
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tri-Boc-guanidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H29N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
190-196 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H29N3O6/c1-14(2,3)23-11(20)17-10(18-12(21)24-15(4,5)6)19-13(22)25-16(7,8)9/h1-9H3,(H2,17,18,19,20,21,22)
Clé InChI
XZGNHTJSFCBWHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable