Principaux documents
697001
Sigma-Aldrich
Methyl 1-chloro-4-hydroxyisoquinoline-3-carboxylate
95%
1 G
133.00 CHF
133.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
133.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
133.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
powder
Pf
164-168 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1nc(Cl)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8ClNO3/c1-16-11(15)8-9(14)6-4-2-3-5-7(6)10(12)13-8/h2-5,14H,1H3
Clé InChI
JCLXQWPJRSUMFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable