Principaux documents
696722
Sigma-Aldrich
3,4-Dibromothiophene-2,5-dicarboxaldehyde
97%
1 G
162.00 CHF
162.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
162.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2Br2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
162.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1c(Br)c(C=O)sc1C=O
InChI
1S/C6H2Br2O2S/c7-5-3(1-9)11-4(2-10)6(5)8/h1-2H
Clé InChI
UIIQKZFRHPLSLU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves