696196
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene
97%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
213-217 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2[C]N(C=C2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8/h9-16,18-21H,1-8H3
Clé InChI
VYCIHDBIKGRENI-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable