Documents
696153
Sigma-Aldrich
p-Xylene-13C8
98% (CP), 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
1,4-Dimethylbenzene-13C8
About This Item
Formule linéaire :
13C6H4(13CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.495
Point d'ébullition
138 °C
Pf
12-13 °C
Densité
0.925 g/mL at 20 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[13CH3][13c]1[13cH][13cH][13c]([13CH3])[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Clé InChI
URLKBWYHVLBVBO-LLXNCONNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2