Documents
696137
Sigma-Aldrich
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene
97%
Synonyme(s) :
3-(4-Methoxyphenyl)propyl bromide, 4-(3-Bromopropyl)anisole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.548
Point d'ébullition
104-106 °C/0.2 mmHg
Densité
1.311 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCCBr)cc1
InChI
1S/C10H13BrO/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Clé InChI
CPHLODVMQBMDNC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter