Principaux documents
695432
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinyl)benzoic acid
97%
Synonyme(s) :
4-Morpholinobenzoic acid
5 G
72.00 CHF
72.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
72.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
72.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
284-289 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H13NO3/c13-11(14)9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15-8-6-12/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)
Clé InChI
XVAJKPNTGSKZSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable