Principaux documents
694711
Sigma-Aldrich
3-Bromo-7-azaindole
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
185-189 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1c[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-4-10-7-5(6)2-1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
VJDGIJDCXIEXPF-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful starter in 7-azaindole chemistry[1]
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Journal of the American Chemical Society, 78, 1247-1247 (1956)
Pavel Štarha et al.
PloS one, 10(8), e0136338-e0136338 (2015-08-27)
The cis-[PtCl2(naza)2] complexes (1-3) containing monosubstituted 7-azaindole halogeno-derivatives (naza), showed significantly higher activity than cisplatin towards ovarian carcinoma A2780, its cisplatin-resistant variant A2780R, osteosarcoma HOS, breast carcinoma MCF7 and cervix carcinoma HeLa cell lines, with the IC50 values of 3.8