Principaux documents
69418
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3-(trifluoromethyl)-β-Phe-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
(S)-3-(Boc-amino)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, Boc-3-(trifluoromethyl)-D-β-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H18F3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(8-12(20)21)9-5-4-6-10(7-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
Clé InChI
UPKLBXIBSSZUID-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Abhilash Padavannil et al.
Bio-protocol, 10(10), e3625-e3625 (2021-03-05)
Histones constitute the protein components of nucleosomes. Despite their small sizes, histones do not diffuse through the nuclear pore complex. Instead, they are transported to the nucleus by importins, either alone or in complex with histone chaperones. Determining the molecular