Key Documents
694002
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-(diethylphosphono)hexanoate
97%
Synonyme(s) :
6-(Diethylphosphono)-hexanoic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H25O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441
Point d'ébullition
114-118/0.3 mmHg
Densité
1.040 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCCCP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H25O5P/c1-4-15-12(13)10-8-7-9-11-18(14,16-5-2)17-6-3/h4-11H2,1-3H3
Clé InChI
YFXDHFXPPUPIKR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup