Documents
693545
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium tetrafluoroborate
95%
Synonyme(s) :
4,5-Dihydro-1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1H-imidazolium tetrafluoroborate(1-), 4,5-Dihydro-1,3-dimesityl-1H-imidazolium tetrafluoroborate, 4,5-Dihydro-1,3-dimesitylimidazolium tetrafluoroborate, SIMes-HBF4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H27BF4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
290-296 °C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H27N2.BF4/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;2-1(3,4)5/h9-13H,7-8H2,1-6H3;/q+1;-1
Clé InChI
VNRDQIOMNLIVQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges