Principaux documents
693510
Sigma-Aldrich
Gadolinium-Silicon-Germanium alloy
Gd5Si2Ge2, ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gadolinium germanium silicide
1 G
98.00 CHF
98.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
98.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
Gd5Ge2Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
987.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101711
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
98.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Composition
Gadolinium, 79.5 wt. %
Germanium, 14.8 wt. %
Silicon, 5.7 wt. %
Pf
1675 °C
Densité
5.7 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Si].[Ge].[Gd]
InChI
1S/Gd.Ge.Si
Clé InChI
LVKVKSQVTJLPDE-UHFFFAOYSA-N
Application
This material is used for research in the area of magnetic refrigeration. Alloy with a giant magnetocaloric effect.
Propriétés physiques
Curie Temperature: ~270 K
Informations légales
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.