Principaux documents
693332
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethylamine
97%
Synonyme(s) :
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethanamine, N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine, TFEDMA
About This Item
Formule linéaire :
CHF2CF2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Essai
97%
pb
77 °C/760 mmHg
Densité
1.24 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CN(C)C(F)(F)C(F)F