Principaux documents
692514
Sigma-Aldrich
(R)-RuCl[p-Cymene)(H8-BINAP)]Cl
Synonyme(s) :
Chloro[R−(+)−2,2′−bis(diphenylphosphino)−5,5′,6,6′,7,7′,8,8′−octahydro−1,1′−binaphthyl](pcymene)ruthenium(ΙΙ)chloride
About This Item
Formule linéaire :
[C54H54ClP2Ru]+Cl−
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
936.93
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.C2CCc3c(C2)ccc(P(c4ccccc4)c5ccccc5)c3-c6c7CCCCc7ccc6P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C44H40P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
RDVYAXZMACLMGN-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago