Principaux documents
691704
Sigma-Aldrich
Hexadecahydropyrene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H26
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.521
Densité
0.984 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C1CC2CCC3CCCC4CCC(C1)C2C34
InChI
1S/C16H26/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h11-16H,1-10H2
Clé InChI
BYBPEZLZCGOWIS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Daniel J Letinski et al.
Chemosphere, 150, 416-423 (2016-03-01)
Aqueous solubility is a fundamental physical-chemical substance property that strongly influences the distribution, fate and effects of chemicals upon release into the environment. Experimental water solubility was determined for 18 selected C9-C18 normal, branched and cyclic alkanes. A slow-stir technique