Principaux documents
691151
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxy-2-methylimidazolium hexafluorophosphate
98%, complies for IR spectroscopy
Synonyme(s) :
(OMe)2MeIm-PF6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11F6N2O2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (13C-NMR)
≥98.0% (31P-NMR)
98%
Forme
solid
Pf
123 °C
Adéquation
complies for IR spectroscopy
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.COn1cc[n+](OC)c1C
InChI
1S/C6H11N2O2.F6P/c1-6-7(9-2)4-5-8(6)10-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
JZRQUSXLKTZBJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)