Principaux documents
690910
Sigma-Aldrich
(2S, 3S)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
≥93.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H20ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nom du produit
(2S, 3S)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, ≥93.0% (HPLC)
Essai
≥93.0% (HPLC)
Forme
lumps
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]([C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-9(13(18)19)12(10-5-7-11(16)8-6-10)17-14(20)21-15(2,3)4/h5-9,12H,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t9-,12-/m0/s1
Clé InChI
NGZGAVAHPCNQJR-CABZTGNLSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable