689424
Dehydroacetic acid sodium salt monohydrate
Arxada quality, 98.0-101.0 % (w/w) (T)
Synonyme(s) :
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone sodium salt monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Concentration
98.0-101.0 % (w/w) (T)
Impuretés
8.2-9.5 % (w/w) water (Karl Fischer)
Chaîne SMILES
O.[Na+].CC(=O)C1=C([O-])C=C(C)OC1=O
InChI
1S/C8H8O4.Na.H2O/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;;/h3,10H,1-2H3;;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
XBTXRILZQWUAPE-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable