65965
3-Methyl-1,3-butanediol
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,1-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-3-methylbutane, 2-Methyl-2,4-butanediol, 3,3-Dimethyl-1,3-propanediol, 3-Hydroxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Hydroxy-3-methylbutanol, 3-Methyl-1,3-butanediol, 3-Methyl-3-hydroxy-1-butyl alcohol, Isoprene glycol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (GC)
Impuretés
≤1% water
Indice de réfraction
n20/D 1.442
Point d'ébullition
203-205 °C (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(O)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XPFCZYUVICHKDS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves