Principaux documents
68940
Sigma-Aldrich
Dichloro(methyl)propylsilane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Methyl-propyl-dichlorosilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10Cl2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.11
Numéro Beilstein :
1733841
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.420
Densité
1.046 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter