Principaux documents
689297
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
98%
Synonyme(s) :
2-Bromo-4-formylpyridine, 2-Bromoisonicotinaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.01
Beilstein:
4243166
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (GC)
98%
Forme
crystals
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
Clé InChI
RTWLIQFKXMWEJY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable