686190
Chlorodicarbonyl(1-(isopropylamino)-2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
96%
Synonyme(s) :
Dicarbonylchloro[(1,2,3,4,5-η)-1-[(1-methylethylamino]-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]ruthenium
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
[Cl-].[Ru+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(C)N[C]1[C]([C]([C]([C]1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C32H28N.2CO.ClH.Ru/c1-23(2)33-32-30(26-19-11-5-12-20-26)28(24-15-7-3-8-16-24)29(25-17-9-4-10-18-25)31(32)27-21-13-6-14-22-27;2*1-2;;/h3-23,33H,1-2H3;;;1H;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
BRMXQWNTLPPMGQ-UHFFFAOYSA-M
Application
- Synthesis of achaetolide
- Transfer hydrogenation and racemization
- Total synthesis of stagonolide-C
Reactant for synthesis of air-stable racemization catalysts
Racemization catalyst for dynamic kinetic resolution of secondary alcohols
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable