Principaux documents
684635
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4HBrCl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
77-81 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ncnc(Cl)c1Br
InChI
1S/C4HBrCl2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
Clé InChI
BKLHHTTZTSYHBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges