Documents
684562
Sigma-Aldrich
2-(tert-butyldimethylsilyloxy)naphthalene-6-boronic acid
Synonyme(s) :
tert-Butyl[[6-(dihydroxyboryl)-2-naphthyl]oxy]dimethylsilane, [6-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]naphthalen-2-yl]boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H23BO3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pf
244-248 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C16H23BO3Si/c1-16(2,3)21(4,5)20-15-9-7-12-10-14(17(18)19)8-6-13(12)11-15/h6-11,18-19H,1-5H3
Clé InChI
QJXUSWJSQVIBCP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Room temperature trifluoromethylation via copper catalyzed oxidative cross-coupling
May contain varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable