Principaux documents
683930
Sigma-Aldrich
2-Tributylstannylbenzo[b]thiophene
95%
Synonyme(s) :
Benzo[b]thien-2-yltributylstannane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H32SSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5637
Densité
1.184 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5S.3C4H9.Sn/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
UJPVMOUQRNYNSA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable