683515
2-(Boc-aminomethyl)piperidine
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 2-piperidinylmethylcarbamate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
93-97 °C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCCN1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-6-4-5-7-12-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
DIRUVVRMWMDZAE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable