Principaux documents
68351
Sigma-Aldrich
Trifluoracetaldehyde monohydrate
technical, ~75% in H2O
Synonyme(s) :
2,2,2-Trifluoro-1,1-ethanediol, Fluoral hydrate
25 ML
309.00 CHF
309.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
309.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2HF3O · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
309.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Forme
liquid
Concentration
~75% in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.340
pb
104-106 °C (lit.)
Densité
1.44 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
O.FC(F)(F)C=O
InChI
1S/C2HF3O.H2O/c3-2(4,5)1-6;/h1H;1H2
Clé InChI
INDFRFZGABIRRW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F
Point d'éclair (°C)
-23.0 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1