Principaux documents
682772
Sigma-Aldrich
(4S)-(+)-4-[4-(tert-butyl)phenyl]-α-[(4S)-4-[4-(tert-butyl)phenyl]-2-oxazolidinylidene]-2-oxazolineacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
Bis-[(4S)-4-(4-tert-butylphenyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]acetonitrile
250 MG
423.00 CHF
423.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
423.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H33N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
423.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +349°, c = 2% in dichloromethane
Pf
257-261 °C
Groupe fonctionnel
ether
nitrile
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H]2CO\C(N2)=C(/C#N)C3=N[C@H](CO3)c4ccc(cc4)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H33N3O2/c1-27(2,3)20-11-7-18(8-12-20)23-16-32-25(30-23)22(15-29)26-31-24(17-33-26)19-9-13-21(14-10-19)28(4,5)6/h7-14,23-24,30H,16-17H2,1-6H3/b25-22+/t23-,24-/m1/s1
Clé InChI
MWECWWUUZLQWRQ-MJIBFJBCSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.