681008
1,1′-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)ferrocene
Synonyme(s) :
S,S-Et-Ferrocelane™
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -382°, c = 1 in chloroform
Pf
89-91 °C
Chaîne SMILES
C[Fe]C.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1[C@@H]2CCCC2.CC[C@H]3CC[C@H](CC)P3[C@H]4CCCC4
InChI
1S/2C13H25P.2CH3.Fe/c2*1-3-11-9-10-12(4-2)14(11)13-7-5-6-8-13;;;/h2*11-13H,3-10H2,1-2H3;2*1H3;/t2*11-,12-;;;/m00.../s1
Clé InChI
CPUKIDAUDCWIRT-ABLBMNRKSA-N
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.