Principaux documents
642517
Sigma-Aldrich
5-Bromothiazole
95%
Synonyme(s) :
5-Bromo-1,3-thiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H2BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.5955
Densité
1.835 at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1cncs1
InChI
1S/C3H2BrNS/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H
Clé InChI
DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Bromothiazole is a monobromothiazole, which can be prepared via treatment of 2,5-dibromothiazole with sodium ethoxide followed by hydrogenation over spongy nickel.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
"Synthesis of Brominated Thiazoles via Sequential Bromination-Debromination Methods"
Uzelac.JE and Rasmussen.CS
The Journal of Organic Chemistry (2017)