Principaux documents
680974
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
50 ML
371.00 CHF
371.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
371.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
371.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.979 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc([Mg]Br)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11O3.BrH.Mg/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3;;/h5-6H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
YWBLTWDGWZPYLJ-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Storage below 25 degrees C may cause the formation of crystalline magnesium salts. Moving the container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid.
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< -20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter