Principaux documents
68054
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-nitrophenethylamine hydrochloride
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Methyl-2-(4-nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (AT)
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AgNO3, titration)
Groupe fonctionnel
amine
nitro
Chaîne SMILES 
Cl.CNCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-2-4-9(5-3-8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H
Clé InChI
VGJDSNZOPPZCTB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable