Documents
680346
Sigma-Aldrich
4′-Acetamido-3′-bromoacetophenone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
139-143 °C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(cc1Br)C(C)=O
InChI
1S/C10H10BrNO2/c1-6(13)8-3-4-10(9(11)5-8)12-7(2)14/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
Clé InChI
PMYJAVHDFDKJBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges