Principaux documents
680060
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-fluoropurine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H2ClFN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
157-162 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H2ClFN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
Clé InChI
UNRIYCIDCQDGQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable