Documents
679917
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromotriphenylamine
96%
Synonyme(s) :
N,N-Bis(4-bromophenyl)aniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H13Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H13Br2N/c19-14-6-10-17(11-7-14)21(16-4-2-1-3-5-16)18-12-8-15(20)9-13-18/h1-13H
Clé InChI
KIGVOJUDEQXKII-UHFFFAOYSA-N
Application
Hole transport material and building block for hole transport materials.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Polytriarylamine Semiconductors
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.